Läs mer
OHAUS™ Pioneer™ Precisionsvåg
Produktkod. 17248770 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
620 g
6200 g
Läsbarhet:
0.001 g
0.01 g
Modell:
PX6202
PX6202/E
PX623
PX623/E
Förpackningsstorlek:
1 enhet
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Läsbarhet Modell unitSize
17248770 620 g 0.001 g PX623/E 1 enhet
17278770 6200 g 0.01 g PX6202 -
17268770 6200 g 0.01 g PX6202/E 1 enhet
17258770 620 g 0.001 g PX623 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17248770 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30619382
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Prisvärd våg för att uppnå tillförlitliga resultat
  • Erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet för viktiga vägningsapplikationer i laboratorieoratorie-, industri- och utbildningsmiljöer till ett ekonomiskt pris.
  • Med nedre hölje av gjuten metall, underpanna och vågskål i rostfritt stål
    • Hållbart konstruerad för mångsidig, långvarig användning
  • Andra radens display för ytterligare information/vägledning och USB/RS232-anslutning för enkel kommunikation
    • modeller med dragsköld har statisk avledningsstång (ESR) för bekväm jordning
Nyckelfunktioner:
  • Valbara miljöfilter och ljusstyrkeinställningar
  • Automatisk tarering
  • Automatisk nedbländning
  • Användarvalbara spannkalibreringspunkter
  • Programvarulåsning och återställningsmeny
  • Användarvalbara kommunikationsinställningar och datautskriftsalternativ
  • Användardefinierbara projekt och användar-ID
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp RS232 och USB-enhet (ingår), GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka
Kapacitet 620 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.001 g
För användning med (applikation) Grundvägning, Delarräkning, Procentvägning, Djurvägning, Densitetsbestämning
Linjäritet 0.002 g
Material Metallbas, topphölje i plast, löstagbar panna i rostfritt stål, dragsköld av glas
Modell PX623/E
Repeterbarhet 0.001 g
Stabiliseringstid 2 sek
Temperaturområde (engelska) 50 till 86° F, Funktionsduglighet garanterad mellan 41 till 104° F
Temperaturområde (metriskt) 10 till 30° C, Funktionsduglighet garanterad mellan 5 till 40° C
Typ Analytiska och precisionsvågar
Vägningslägen Milligram, Gram, Kilogram, Ounce, Pund, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Grain, Newton, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Momme, Tical, Mesghal, Tola, Baht, Custom
Mått (L x B x H) 321 x 209 x 309 mm
Längd (metrisk) 321 mm
Bredd (metrisk) 209 mm
Höjd (metrisk) 309 mm
Diameter (metrisk) yttre panna 120 mm
Vikt (engelska) 10 lb.
Vikt (metrisk) 4.5 kg