Läs mer
OHAUS™ Pioneer™ Precisionsvåg
Produktkod. 17258770 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
620 g
6200 g
Läsbarhet:
0.001 g
0.01 g
Modell:
PX6202
PX6202/E
PX623
PX623/E
Förpackningsstorlek:
1 enhet
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Läsbarhet Modell unitSize
17258770 620 g 0.001 g PX623 1 enhet
17278770 6200 g 0.01 g PX6202 -
17268770 6200 g 0.01 g PX6202/E 1 enhet
17248770 620 g 0.001 g PX623/E 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17258770 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30619383
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Prisvärd våg för att uppnå tillförlitliga resultat
  • Erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet för viktiga vägningsapplikationer i laboratorieoratorie-, industri- och utbildningsmiljöer till ett ekonomiskt pris.
  • Med nedre hölje av gjuten metall, underpanna och vågskål i rostfritt stål
    • Hållbart konstruerad för mångsidig, långvarig användning
  • Andra radens display för ytterligare information/vägledning och USB/RS232-anslutning för enkel kommunikation
    • modeller med dragsköld har statisk avledningsstång (ESR) för bekväm jordning
Nyckelfunktioner:
  • Valbara miljöfilter och ljusstyrkeinställningar
  • Automatisk tarering
  • Automatisk nedbländning
  • Användarvalbara spannkalibreringspunkter
  • Programvarulåsning och återställningsmeny
  • Användarvalbara kommunikationsinställningar och datautskriftsalternativ
  • Användardefinierbara projekt och användar-ID
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp RS232 och USB-enhet (ingår), GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka
Kapacitet 620 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.001 g
För användning med (applikation) Grundvägning, Delarräkning, Procentvägning, Djurvägning, Densitetsbestämning
Linjäritet 0.002 g
Material Metallbas, topphölje i plast, löstagbar panna i rostfritt stål, dragsköld av glas
Modell PX623
Repeterbarhet 0.001 g
Stabiliseringstid 1 sekund
Temperaturområde (engelska) 50 till 86° F, Funktionsduglighet garanterad mellan 41 till 104° F
Temperaturområde (metriskt) 10 till 30° C, Funktionsduglighet garanterad mellan 5 till 40° C
Typ Analytiska och precisionsvågar
Vägningslägen Gram, Kilogram, Ounce, Pund, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Grain, Newton, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Momme, Tical, Mesghal, Tola, Baht, Custom
Mått (L x B x H) 321 x 209 x 309 mm
Längd (metrisk) 321 mm
Bredd (metrisk) 209 mm
Höjd (metrisk) 309 mm
Diameter (metrisk) yttre panna 120 mm
Vikt (engelska) 10 lb.
Vikt (metrisk) 4.5 kg