Läs mer
Ohaus™ Pioneer™ PX 224/E analytisk balans
Produktkod. 15845337 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet: 520 g
Produktkod.
15845337 Kapacitet: 520 g
1 options
Produktkod. 15845337 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30429811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20190.00 SEK
    14670.23 SEK / Paket med 1
    Save 5519.77 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Pioneer PX kombinerar väsentlig vägningsfunktionalitet med konkurrenskraftig prestanda, och erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet för applikationer i laboratorieoratorie-, industri- och utbildningsmiljöer.
  • Konkurrenskraftig prestanda till ett ekonomiskt pris - PX erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet för viktiga vägningsapplikationer i laboratorieoratorie-, industri- och utbildningsmiljöer till ett ekonomiskt pris.
  • Hållbart konstruerad för långvarig användning - PX har ett nedre hölje av gjuten metall, en underpanna och en vågskål av rostfritt stål, och är hållbart konstruerad för mångsidig, långvarig användning.
  • Designad för enkel, intelligent drift - PX har en andra linjedisplay för ytterligare information eller vägledning, en statisk borttagningsbar för bekväm jordning och USB- och RS232-anslutning för enkel kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Ej tillämpligt
Certifikat och efterlevnad CE
Anslutningstyp RS232 och USB
Beskrivning Elektronisk balans, PX224/E
Kapacitet 220 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.000100 g
Språk engelska (USA), franska, tyska, italienska, spanska (MX)
Linjäritet 0.000200 g
Material ABS-plast, gjuten metall, rostfritt stål, glas
Modell PX224/E
Repeterbarhet 0.000100 g
Stabiliseringstid 3 000 sek
Vägningslägen Grundvägning, delarräkning, procentvägning, djurvägning, densitetsbestämning
Mått (D x B x H) 321 x 209 x 309 mm
Mått (L x B x H) 321.00 x 209.00 x 309.000 mm
Längd (metrisk) 321.00 mm
Bredd (metrisk) 209.00 mm
Höjd (metrisk) 309.000 mm
Djup (metriskt) 321.00 mm
Diameter (metrisk) yttre panna 90 mm
Vikt (metrisk) 4.5 kg
Vikt (metrisk) Frakt 7 kg
Elektriska krav 100/240 V∼ 200 mA 50/60 Hz 12/18 VA