Läs mer
Ohaus™ Pioneer™ PX 224M analytisk balans
Produktkod. 15815347 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet: 5200 g
Produktkod.
15815347 Kapacitet: 5200 g
1 options
Produktkod. 15815347 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30430013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25990.00 SEK
    18885.32 SEK / Paket med 1
    Save 7104.68 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
Pioneer PX kombinerar väsentlig vägningsfunktionalitet med konkurrenskraftig prestanda, och erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet för applikationer i laboratorieoratorie-, industri- och utbildningsmiljöer.
  • Konkurrenskraftig prestanda till ett ekonomiskt pris - PX erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet för viktiga vägningsapplikationer i laboratorieoratorie-, industri- och utbildningsmiljöer till ett ekonomiskt pris.
  • Hållbart konstruerad för långvarig användning - PX har ett nedre hölje av gjuten metall, en underpanna och en vågskål av rostfritt stål, och är hållbart konstruerad för mångsidig, långvarig användning.
  • Designad för enkel, intelligent drift - PX har en andra linjedisplay för ytterligare information eller vägledning, en statisk borttagningsbar för bekväm jordning och USB- och RS232-anslutning för enkel kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering InCal™ - Halvautomatisk
Certifikat och efterlevnad CE
Anslutningstyp RS232 och USB
Beskrivning Elektronisk balans, PX224M
Kapacitet 220 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.000100 g
Språk engelska (USA), franska, tyska, italienska, spanska (MX)
Linjäritet 0.000200 g
Material ABS-plast, gjuten metall, rostfritt stål, glas
Modell PX224M Godkänd
Repeterbarhet 0.000100 g
Stabiliseringstid 3 000 sek
Vägningslägen Grundvägning, delarräkning, procentvägning, djurvägning, densitetsbestämning
Mått (D x B x H) 321 x 209 x 309 mm
Mått (L x B x H) 321.00 x 209.00 x 309.000 mm
Längd (metrisk) 321.00 mm
Bredd (metrisk) 209.00 mm
Höjd (metrisk) 309.000 mm
Djup (metriskt) 321.00 mm
Diameter (metrisk) yttre panna 90 mm
Vikt (metrisk) 4.5 kg
Vikt (metrisk) Frakt 7 kg
Elektriska krav 100/240 V∼ 200 mA 50/60 Hz 12/18 VA