Läs mer
Ohaus™ Pioneer™ PX 3202/E Precisionsbalans
Handla allt Ohaus Produkter
:
Kapacitet: 4200 g
Beskrivning
- Konkurrenskraftig prestanda till ett ekonomiskt pris - PX erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet för viktiga vägningsapplikationer i laboratorieoratorie-, industri- och utbildningsmiljöer till ett ekonomiskt pris.
- Hållbart konstruerad för långvarig användning - PX har ett nedre hölje av gjuten metall, en underpanna och en vågskål av rostfritt stål, och är hållbart konstruerad för mångsidig, långvarig användning.
- Designad för enkel, intelligent drift - PX har en andra linjedisplay för ytterligare information eller vägledning, en statisk borttagningsbar för bekväm jordning (modeller med dragskydd) och USB och RS232-anslutning för enkel kommunikation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Ej tillämpligt |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Anslutningstyp | RS232 och USB |
| Beskrivning | Elektronisk balans, PX3202/E |
| Kapacitet | 3200 g |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD |
| Läsbarhet | 0.010000 g |
| Språk | engelska (USA), franska, tyska, italienska, spanska (MX) |
| Linjäritet | 0.020000 g |
| Material | ABS-plast, gjuten metall, rostfritt stål, glas |
| Visa mer |