Läs mer
Ohaus™ Pioneer™ PX 3202 Precision Balance
Produktkod. 15805337 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet: 220 g
Produktkod.
15805337 Kapacitet: 220 g
1 options
Produktkod. 15805337 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30429807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18231.82 SEK
    16357.51 SEK / Paket med 1
    Save 1874.31 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Pioneer PX kombinerar väsentlig vägningsfunktionalitet med konkurrenskraftig prestanda, och erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet för applikationer i laboratorieoratorie-, industri- och utbildningsmiljöer.
  • Konkurrenskraftig prestanda till ett ekonomiskt pris - PX erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet för viktiga vägningsapplikationer i laboratorieoratorie-, industri- och utbildningsmiljöer till ett ekonomiskt pris.
  • Hållbart konstruerad för långvarig användning - PX har ett nedre hölje av gjuten metall, en underpanna och en vågskål av rostfritt stål, och är hållbart konstruerad för mångsidig, långvarig användning.
  • Designad för enkel, intelligent drift - PX har en andra linjedisplay för ytterligare information eller vägledning, en statisk borttagningsbar för bekväm jordning (modeller med dragskydd) och USB och RS232-anslutning för enkel kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering InCal™ - Halvautomatisk
Certifikat och efterlevnad CE
Anslutningstyp RS232 och USB
Beskrivning Elektronisk balans, PX3202
Kapacitet 3200 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.010000 g
Språk engelska (USA), franska, tyska, italienska, spanska (MX)
Linjäritet 0.020000 g
Material ABS-plast, gjuten metall, rostfritt stål, glas
Modell PX3202
Repeterbarhet 0.010000 g
Stabiliseringstid 1 000 sek.
Vägningslägen Grundvägning, delarräkning, procentvägning, djurvägning, densitetsbestämning
Mått (D x B x H) 321 x 209 x 98 mm
Mått (L x B x H) 321.00 x 209.00 x 98.000 mm
Längd (metrisk) 321.00 mm
Bredd (metrisk) 209.00 mm
Höjd (metrisk) 98.000 mm
Djup (metriskt) 321.00 mm
Diameter (metrisk) yttre panna 180 mm
Vikt (metrisk) 3.5 kg
Vikt (metrisk) Frakt 5 kg
Elektriska krav 100/240 V∼ 200 mA 50/60 Hz 12/18 VA