Läs mer
Ohaus™ Pioneer™ PX 3202M Precision Balance
Produktkod. 15845347 Handla allt Ohaus Produkter
:
Kapacitet: 3200 g
Produktkod. 15845347
Brand: Ohaus™ 30430021
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pioneer PX kombinerar väsentlig vägningsfunktionalitet med konkurrenskraftig prestanda, och erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet för applikationer i laboratorieoratorie-, industri- och utbildningsmiljöer.
  • Konkurrenskraftig prestanda till ett ekonomiskt pris - PX erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet för viktiga vägningsapplikationer i laboratorieoratorie-, industri- och utbildningsmiljöer till ett ekonomiskt pris.
  • Hållbart konstruerad för långvarig användning - PX har ett nedre hölje av gjuten metall, en underpanna och en vågskål av rostfritt stål, och är hållbart konstruerad för mångsidig, långvarig användning.
  • Designad för enkel, intelligent drift - PX har en andra linjedisplay för ytterligare information eller vägledning, en statisk borttagningsbar för bekväm jordning (modeller med dragskydd) och USB och RS232-anslutning för enkel kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering InCal™ - Halvautomatisk
Certifikat och efterlevnad CE
Anslutningstyp RS232 och USB
Beskrivning Elektronisk balans, PX3202M
Kapacitet 3200 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.010000 g
Språk engelska (USA), franska, tyska, italienska, spanska (MX)
Linjäritet 0.020000 g
Material ABS-plast, gjuten metall, rostfritt stål, glas
Modell PX3202M Godkänd
Repeterbarhet 0.010000 g
Stabiliseringstid 1 000 sek.
Vägningslägen Grundvägning, delarräkning, procentvägning, djurvägning, densitetsbestämning
Mått (D x B x H) 321 x 209 x 98 mm
Mått (L x B x H) 321.00 x 209.00 x 98.000 mm
Längd (metrisk) 321.00 mm
Bredd (metrisk) 209.00 mm
Höjd (metrisk) 98.000 mm
Djup (metriskt) 321.00 mm
Diameter (metrisk) yttre panna 120 mm
Vikt (metrisk) 3.5 kg
Vikt (metrisk) Frakt 5 kg
Elektriska krav 100/240 V∼ 200 mA 50/60 Hz 12/18 VA