Läs mer
Ohaus™ Pioneer™ PX 323M Precisionsbalans
Produktkod. 15825347 Handla allt Ohaus Produkter
:
Kapacitet: 320 g
Produktkod. 15825347
Brand: Ohaus™ 30430015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pioneer PX kombinerar väsentlig vägningsfunktionalitet med konkurrenskraftig prestanda, och erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet för applikationer i laboratorieoratorie-, industri- och utbildningsmiljöer.
  • Konkurrenskraftig prestanda till ett ekonomiskt pris - PX erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet för viktiga vägningsapplikationer i laboratorieoratorie-, industri- och utbildningsmiljöer till ett ekonomiskt pris.
  • Hållbart konstruerad för långvarig användning - PX har ett nedre hölje av gjuten metall, en underpanna och en vågskål av rostfritt stål, och är hållbart konstruerad för mångsidig, långvarig användning.
  • Designad för enkel, intelligent drift - PX har en andra linjedisplay för ytterligare information eller vägledning, en statisk borttagningsbar för bekväm jordning (modeller med dragskydd) och USB och RS232-anslutning för enkel kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering InCal™ - Halvautomatisk
Certifikat och efterlevnad CE
Anslutningstyp RS232 och USB
Beskrivning Elektronisk balans, PX323M
Kapacitet 320 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.001000 g
Språk engelska (USA), franska, tyska, italienska, spanska (MX)
Linjäritet 0.002000 g
Material ABS-plast, gjuten metall, rostfritt stål, glas
Modell PX323M Godkänd
Repeterbarhet 0.001000 g
Stabiliseringstid 2.000 sek.
Vägningslägen Grundvägning, delarräkning, procentvägning, djurvägning, densitetsbestämning
Mått (D x B x H) 321 x 209 x 309 mm
Mått (L x B x H) 321.00 x 209.00 x 309.000 mm
Längd (metrisk) 321.00 mm
Bredd (metrisk) 209.00 mm
Höjd (metrisk) 309.000 mm
Djup (metriskt) 321.00 mm
Diameter (metrisk) yttre panna 180 mm
Vikt (metrisk) 4.5 kg
Vikt (metrisk) Frakt 7 kg
Elektriska krav 100/240 V∼ 200 mA 50/60 Hz 12/18 VA