Läs mer
OHAUS™ Pioneer™ Semi-mikro
Produktkod. 15968606 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
PX125D
PX125DM
PX225D
PX225DM
PX85
PX85M
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15968606
Brand: OHAUS™ 30480168
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
OHAUS™ Pioneer™ Semi-mikro PX5 erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet i laboratorie-, industri- och utbildningstillämpningar. De PX5 är överkomligt prissatt, intuitivt utformad med en andra radens display för ytterligare information, och USB och RS232-anslutning för enkel kommunikation.
  • De PX5 erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet för viktiga vägningsapplikationer i laboratorie-, industri- och utbildningsmiljöer till ett ekonomiskt pris.
  • Med ett nedre hölje av gjuten metall, underpanna och vågskål i rostfritt stål PX5 är hållbart konstruerad för mångsidig, långvarig användning.
  • De PX5 har en andra rad display för ytterligare information eller vägledning, en statisk borttagningsbar för bekväm jordning och USB och RS232-anslutning för enkel kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering InCal™ - Halvautomatisk
Anslutningstyp RS232 och USB enhet (ingår); GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka (förutom USA-version)
Kapacitet 52.00, 120.00 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD, andra radens display för ytterligare information eller vägledning (punktmatris)
Läsbarhet 0.010000, 0.100000 mg
Språk Engelska (USA), franska, tyska, italienska, spanska (MX), polska, spanska
Linjäritet 0.000100 g
Modell PX125DM
Repeterbarhet 0.020000 mg, 0.100000 mg
Stabiliseringstid 10 000 sek.
Testbelastning 50 g, OIML E2 eller ASTM CL 1
Vägningslägen Carat, Custom, Grain, Gram, Hong Kong Tael, Kilogram, Mesghal, Milligram, Momme, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Pound, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola
Mått (L x B x H) 321 x 209 x 309 mm
Vikt (metrisk) 5.000 kg