Läs mer
OHAUS™ Pioneer™ Semi-mikro
Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
PX125D
PX125DM
PX225D
PX225DM
PX85
PX85M
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
- De PX5 erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet för viktiga vägningsapplikationer i laboratorie-, industri- och utbildningsmiljöer till ett ekonomiskt pris.
- Med ett nedre hölje av gjuten metall, underpanna och vågskål i rostfritt stål PX5 är hållbart konstruerad för mångsidig, långvarig användning.
- De PX5 har en andra rad display för ytterligare information eller vägledning, en statisk borttagningsbar för bekväm jordning och USB och RS232-anslutning för enkel kommunikation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | InCal™ - Halvautomatisk |
| Anslutningstyp | RS232 och USB enhet (ingår); GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka (förutom USA-version) |
| Kapacitet | 82.00, 220.00 g |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD, andra radens display för ytterligare information eller vägledning (punktmatris) |
| Läsbarhet | 0.010000, 0.100000 mg |
| Språk | Engelska (USA), franska, tyska, italienska, spanska (MX), polska, spanska |
| Linjäritet | 0.000100 g |
| Modell | PX225DM |
| Repeterbarhet | 0.020000 mg, 0.100000 mg |
| Stabiliseringstid | 10 000 sek. |
| Visa mer |