Läs mer
OHAUS™ Pioneer™ Semi-mikro
Produktkod. 15998606 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Modell:
PX125D
PX125DM
PX225D
PX225DM
PX85
PX85M
Förpackningsstorlek:
1 enhet
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15998606 PX85M 1 enhet
15988606 PX85 1 enhet
15948606 PX125D 1 enhet
15958606 PX225D 1 enhet
15968606 PX125DM 1 enhet
15978606 PX225DM 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15998606 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30485341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48330.00 SEK
    33803.36 SEK / Paket med 1
    Save 14526.64 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
OHAUS™ Pioneer™ Semi-mikro PX5 erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet i laboratorie-, industri- och utbildningstillämpningar. De PX5 är överkomligt prissatt, intuitivt utformad med en andra radens display för ytterligare information, och USB och RS232-anslutning för enkel kommunikation.
  • De PX5 erbjuder hög noggrannhet och repeterbarhet för viktiga vägningsapplikationer i laboratorie-, industri- och utbildningsmiljöer till ett ekonomiskt pris.
  • Med ett nedre hölje av gjuten metall, underpanna och vågskål i rostfritt stål PX5 är hållbart konstruerad för mångsidig, långvarig användning.
  • De PX5 har en andra rad display för ytterligare information eller vägledning, en statisk borttagningsbar för bekväm jordning och USB och RS232-anslutning för enkel kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering InCal™ - Halvautomatisk
Anslutningstyp RS232 och USB enhet (ingår); GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka (förutom USA-version)
Kapacitet 82.00 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD, andra radens display för ytterligare information eller vägledning (punktmatris)
Läsbarhet 0.010000 mg
Språk Engelska (USA), franska, tyska, italienska, spanska (MX), polska, spanska, French, German, Italian, Spanish (MX), Polish, Spanish
Linjäritet 0.000100 g
Modell PX85M
Repeterbarhet 0.020000 mg
Stabiliseringstid 10 000 sek.
Testbelastning 50 g, OIML E2 eller ASTM CL 1
Vägningslägen Carat, Custom, Grain, Gram, Hong Kong Tael, Kilogram, Mesghal, Milligram, Momme, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Pound, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola
Mått (L x B x H) 321 x 209 x 309 mm
Vikt (metrisk) 5.000 kg