missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PIP5K2 alpha Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Produktkod. 30762471 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30762471 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30762471 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP347141APC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

PIP5K2 alpha Polyclonal antibody specifically detects PIP5K2 alpha in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PIP5K2 alpha
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera APC
Utspädning Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulering PBS
Gene Alias 1-phosphatidylinositol-4-phosphate kinase, 1-phosphatidylinositol-4-phosphate-5-kinase, 1-phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase 2-alpha, Diphosphoinositide kinase 2-alpha, EC 2.7.1, EC 2.7.1.149, FLJ13267, phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type II, alpha, Phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase type II alpha, phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase type-2 alpha, phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase, type II, alpha, PI(5)P 4-kinase type II alpha, PIP4KII-alpha, PIP5K2, PIP5K2API5P4KA, PIP5KIIA, PIP5KIIalpha, PIP5KII-alpha, PIP5KIII, PIPK, PtdIns(4)P-5-kinase B isoform, PtdIns(4)P-5-kinase C isoform, PtdIns(5)P-4-kinase isoform 2-alpha, type II phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase 53 K isoform
Värd art Rabbit
Immunogen phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase, type II, alpha. (Uniprot# P48426)
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5305
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.