Läs mer
Abnova™ PIP5K2A (Human) Recombinant Protein
Produktkod. 16139121
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
25µg
Produktkod. 16139121
Brand: Abnova™ H00005305P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Human PIP5K2A full-length ORF ( AAH18034, 1 a.a. - 406 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MATPGNLGSSVLASKTKTKKKHFVAQKVKLFRASDPLLSVLMWGVNHSINELSHVQIPVMLMPDDFKAYSKIKVDNHLFNKENMPSHFKFKEYCPMVFRNLRERFGIDDQDFQNSLTRSAPLPNDSQARSGARFHTSYDKRYIIKTITSEDVAEMHNILKKYHQYIVECHGITLLPQFLGMYRLNVDGVEIYVIVTRNVFSHRLSVYRKYDLKGSTVAREASDKEKAKELPTLKDNDFINEGQKIYIDDNNKKVFLEKLKKDVEFLAQLKLMDYSLLVGIHDVERAEQEEVECEENDGEEEGESDGTHPVGTPPDSPGNTLNSSPPLAPGEFDPNIDVYGIKCHENSPRKEVYFMAIIDILTHYDAKKKAAHAAKTVKHGAGAEISTVNPEQYSKRFLDFIGHILT
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH18034
Gen-ID (Entrez) 5305
Namn phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase, type II, alpha
Beredningsmetod Wheat germ expression system
Kvalitetskontrolltestning 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Kvantitet 10 μg
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias FLJ13267, PI5P4KA, PIP5K2A, PIP5KII-alpha, PIP5KIIA, PIPK
Gensymbol PIP4K2A
Art Wheat Germ (in vitro)
Protein Tag GST
Buffert 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer