Läs mer
Pipamazine, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pipamazine |
| CAS | 84-04-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pipamazine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H24 Cl N3 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Piperidinecarboxamide, 1-[3-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-Isonipecotamide, 1-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]- (6CI,7CI,8CI), 1-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]isonipecotamide, 10-[3-(4-Carbamoylpiperidino)propyl]-2-chlorophenothiazine, Mornidine, Nausidol, Nometine, Pipamazine, RP 9153, SC 9387 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24ClN3OS/c22-16-6-7-20-18(14-16)25(17-4-1-2-5-19(17)27-20)11-3-10-24-12-8-15(9-13-24)21(23)26/h1-2,4-7,14-15H,3,8-13H2,(H2,23,26) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | NC(=O)C1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1 |
| Visa mer |