Läs mer
Pipamazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pipamazine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24ClN3OS/c22-16-6-7-20-18(14-16)25(17-4-1-2-5-19(17)27-20)11-3-10-24-12-8-15(9-13-24)21(23)26/h1-2,4-7,14-15H,3,8-13H2,(H2,23,26) |
| Formel vikt | 401.1329 |