Läs mer
Pipamperone-d10 Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pipamperone-d10 Dihydrochloride |
| CAS | 1246818-04-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21H20D10FN3O2•2HCl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1'-[4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-[1,4'-bipiperidine-d10]-4'-carboxamide Hydrochloride, Pipamperone-d10 Hydrochloride, Dipiperon-d10, Piperonil-d10, Propitan-d10, R4050-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30FN3O2.2ClH/c22-18-8-6-17(7-9-18)19(26)5-4-12-24-15-10-21(11-16-24,20(23)27)25-13-2-1-3-14-25;;/h6-9H,1-5,10-16H2,(H2,23,27);2*1H/i1D2,2D2,3D2,13D2,14D2;; |
| LEDER | FC1=CC=C(C(CCCN2CCC(C(N)=O)(N3C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C3([2H])[2H])CC2)=O)C=C1.Cl.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 385.547292 |
| Procent renhet | >95 |