missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pipamperone Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 30009758
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009758 100 mg
17961265 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009758 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP475200100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2448-68-2
Molekylformel C21 H30 F N3 O2 . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 448.4
Synonym [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1'-[3-(p-fluorobenzoyl)propyl]-, dihydrochloride, [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1'-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-, dihydrochloride, Pipamperone dichlorhydrate, Pipamperone dihydrochloride, Pipamperone hydrochloride, Piperonil, Propitan
IUPAC-namn 1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-piperidin-1-ylpiperidine-4-carboxamide;dihydrochloride
LEDER Cl.Cl.NC(=O)C1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)N3CCCCC3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pipamperone Dihydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H30FN3O2.2ClH/c22-18-8-6-17(7-9-18)19(26)5-4-12-24-15-10-21(11-16-24,20(23)27)25-13-2-1-3-14-25;;/h6-9H,1-5,10-16H2,(H2,23,27);2*1H
Formel vikt 447.1856
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.