Läs mer
Pipamperone, MedChemExpress
Produktkod. 16485857
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
Product Code. Kvantitet
16485857 5 mg
1 options
Product Code. 16485857 Supplier Medchem Express Supplier No. HY100703
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Pipamperone (Floropipamide; McN-JR 3345; R 3345) is a high-affinity antagonist of 5-HT2A receptor (pKi=8.2) and D4 receptor (pKi=8.0) and a low-affinity antagonist of D2 receptor (pKi=6.7).
Pipamperone (Floropipamide
Specifications
Kemiskt namn eller material Pipamperone
CAS 1893-33-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H30FN3O2
Kvantitet 5 mg
Synonym Floropipamide McN-JR 3345 R 3345
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (266.33 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M HCL : 25 mg/mL (66.58 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1(N2CCCCC2)CCN(CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC1)N
Molekylvikt (g/mol) 375.48
Formel vikt 375.48
Procent renhet 98.96%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation