missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pipazetate Hydrochloride, LoGiCal

Produktkod. 30462771
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462771 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462771 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0486.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pipazetate Hydrochloride
CAS 11-7-6056
Analyt- eller komponentnamn Pipazetate Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H25 N3 O3 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylic acid, 2-(2-piperidinoethoxy)ethyl ester, monohydrochloride (8CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylic acid, 2-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Ethanol, 2-(2-piperidinoethoxy)-, 10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylate (ester), monohydrochloride (8CI), 2-(2-Piperidinoethoxy)ethyl 10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylate monohydrochloride, Lenopect, Pipazetate hydrochloride, Pipazethate hydrochloride, Pipazethate monohydrochloride, Selgon, Selvigon, Selvjgon, Theratuss, Theratuss hydrochloride, 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylic acid, 2-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]ethyl ester, hydrochloride (1:1), Pipazetate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H25N3O3S.ClH/c25-21(27-16-15-26-14-13-23-11-4-1-5-12-23)24-17-7-2-3-8-18(17)28-19-9-6-10-22-20(19)24;/h2-3,6-10H,1,4-5,11-16H2;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.O=C(OCCOCCN1CCCCC1)N2c3ccccc3Sc4cccnc24
IUPAC-namn 2-(2-piperidin-1-ylethoxy)ethyl pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylate;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 435.97
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 435.1383 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.