missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pipazetate Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Pipazetate Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pipazetate Hydrochloride |
| CAS | 11-7-6056 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pipazetate Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H25 N3 O3 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylic acid, 2-(2-piperidinoethoxy)ethyl ester, monohydrochloride (8CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylic acid, 2-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Ethanol, 2-(2-piperidinoethoxy)-, 10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylate (ester), monohydrochloride (8CI), 2-(2-Piperidinoethoxy)ethyl 10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylate monohydrochloride, Lenopect, Pipazetate hydrochloride, Pipazethate hydrochloride, Pipazethate monohydrochloride, Selgon, Selvigon, Selvjgon, Theratuss, Theratuss hydrochloride, 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylic acid, 2-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]ethyl ester, hydrochloride (1:1), Pipazetate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N3O3S.ClH/c25-21(27-16-15-26-14-13-23-11-4-1-5-12-23)24-17-7-2-3-8-18(17)28-19-9-6-10-22-20(19)24;/h2-3,6-10H,1,4-5,11-16H2;1H |
| LEDER | Cl.O=C(OCCOCCN1CCCCC1)N2c3ccccc3Sc4cccnc24 |
| IUPAC-namn | 2-(2-piperidin-1-ylethoxy)ethyl pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylate;hydrochloride |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?