Läs mer
Brady™ Pipe Banding Tape
Produktkod. 12739864
Change view
:
Dimensions (L x W): 33m x 100mm; Color: Dark Brown
Produktkod.
12739864 Dimensions (L x W): 33m x 100mm; Color: Dark Brown
1 options
Produktkod. 12739864 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 275235
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Dark Brown
Material Polyester
Produkttyp Pipe Marker
För användning med (applikation) Designed for general identification purposes
Kvantitet 1 Ea.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (metrisk) 100 mm