Läs mer
Brady™ Rörbandstejp
Produktkod. 12709874 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
33 mx 100 mm
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg Förpackningsstorlek
12709874 33 m x 25 mm Klart 1 rulle
12769854 33 mx 100 mm Svart 1 rulle
12799864 33 mx 100 mm Klart 1 rulle
12769864 33 mx 100 mm Grå 1 rulle
12799854 33 mx 100 mm Blått 1 rulle
12729874 33 mx 100 mm Orange 1 rulle
12789874 33 mx 100 mm Rött 1 rulle
12759874 33 mx 100 mm Lila 1 rulle
12719884 33 mx 100 mm Vitt 1 rulle
12779854 33 m x 25 mm Svart 1 rulle
12709864 33 m x 25 mm Blått 1 rulle
12779864 33 m x 25 mm Grå 1 rulle
12739874 33 m x 25 mm Orange 1 rulle
12799874 33 m x 25 mm Rött 1 rulle
12729884 33 m x 25 mm Vitt 1 rulle
12769874 33 m x 25 mm Lila 1 rulle
12789854 33 m x 50 mm Svart 1 rulle
12719864 33 m x 50 mm Blått 1 rulle
12719874 33 m x 50 mm Klart 1 rulle
12789864 33 m x 50 mm Grå 1 rulle
12709884 33 m x 50 mm Rött 1 rulle
12739884 33 m x 50 mm Vitt 1 rulle
12749874 33 m x 50 mm Orange 1 rulle
12779874 33 m x 50 mm Lila 1 rulle
12769884 33 m x 50 mm Gult -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Produktkod. 12709874 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 275201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    789.00 SEK
    661.96 SEK / 1 rullar
    Save 127.04 SEK
    16% Av
I lager
Enfärgad rörbandstejp ger 360 graders synlighet för att förbättra säkerheten och driftseffektiviteten.
  • Enfärgad rörbandstejp ger 360 graders synlighet för att förbättra säkerheten och driftseffektiviteten.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ROHS Environmental Compliance, EU-direktiv 2002/95/EC, CSA Accepted, UL Recognized,
Beskrivning Rörbandstejp
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Klart
Avsluta Satin
Formatera Tejpa
Material Polyester
Produkttyp Rörmarkör
För användning med (applikation) Rör- och ventilmärkning
Antal per förpackning 1 rulle
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -112 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0028 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.071 mm
Mått (L x B) 33 m x 25 mm
Längd (engelska) 108.27 ft.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 0,98 tum
Bredd (metrisk) 25 mm
Alternativt artikelnummer PIPEBANDINGTAPEGREEN25MMX33M