Läs mer
Brady™ Rörbandstejp
Produktkod. 12719864
Mått (LxB):
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
33 mx 100 mm
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 12719864
Brand: Brady™ 275215
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Enfärgad rörbandstejp ger 360 graders synlighet för att förbättra säkerheten och driftseffektiviteten.
  • Enfärgad rörbandstejp ger 360 graders synlighet för att förbättra säkerheten och driftseffektiviteten.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ROHS Environmental Compliance, EU-direktiv 2002/95/EC, CSA Accepted, UL Recognized,
Beskrivning Rörbandstejp
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Blått
Avsluta Satin
Formatera Tejpa
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Rörmarkör
För användning med (applikation) Rör- och ventilmärkning
Antal per förpackning 1 rulle
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -112 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0028 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.071 mm
Mått (LxB) 33 m x 50 mm
Längd (engelska) 108.27 ft.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1,97 tum.
Bredd (metrisk) 50 mm
Alternativt artikelnummer PIPEBANDINGTAPEBLUE50MMX33M