Läs mer
Brady™ Rörbandstejp
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mått (LxB):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Svart
Vitt
missing translation for 'unitSize'
1 rulle
Description
- Enfärgad rörbandstejp ger 360 graders synlighet för att förbättra säkerheten och driftseffektiviteten.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ROHS Environmental Compliance, EU-direktiv 2002/95/EC, CSA Accepted, UL Recognized, |
| Beskrivning | Rörbandstejp |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Färg | Orange |
| Avsluta | Satin |
| Formatera | Tejpa |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Rörmarkör |
| För användning med (applikation) | Rör- och ventilmärkning |
| Antal per förpackning | 1 rulle |
| Show More |