Läs mer
Testo™ Rörklämma Ytsond
Längd (metrisk):
165 mm, 1,2 m (kabel)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- TC Typ K temperatursond med 4 fot kabel
- Mätområde: -76 till 266° F, kort upp till 536° F
- Temperatursonden med klämma sticker ut tack vare sin exceptionellt snabba svarstid på 5 sekunder
- Fjädertermoelementremsan gör detta möjligt. Den antar den faktiska temperaturen på mätobjektet på bara några sekunder och kan även användas på ytor som inte är jämna
- Ytsonden har en 4 fots kabel
- Denna typ K, klass 2 termoelementsond har en standardiserad noggrannhet på± 4.5° F
Specifikationer
Specifikationer
| Gränssnitt | Plugg termoelement |
| Noggrannhet | Klass 2 (enligt standard EN 60584-2 avser noggrannheten för Klass 2 -40 till +1200° C) |
| Svarstid | 5 sek. |
| Längd (metrisk) | 165 mm, 1,2 m (kabel) |