Läs mer
SymLine™ Röranslutningsstycken
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 3 x 32 mm (f) |
| Stängningsfärg | Svart |
| Design | T-stycke |
| Längd (metrisk) | 118 mm |
| Inkluderar | PTFE-EL Tätningsring och räfflad mutter |
| Liner material | HDPE-EC |
| För användning med (applikation) | Anslutningsrör med 32 mm OD |
| För användning med (utrustning) | Rörsystem med SymLine™ FlexTube och FlexTubePro, kopplingar, fördelare och avstängning |
| Diameter (metrisk) Inre | 32 mm |
| Produkttyp | Anslutning för rörsystem |