Läs mer
SymLine™ Röranslutningsstycken
Produktkod. 14746901
Stängningsstorlek:
2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m)
3 x 32 mm (f)
3 x GL25 (m)
32 mm (f)
32 mm (f) till 32 mm (m)
32 mm (f) till GL25 (m)
Inkluderar:
Fördelare med 2 fästhål
PTFE-EL Tätningsring och räfflad mutter
Rörförlängning
Design:
Armbåge
Böjd
Grenrör
Rak
T-stycke
Vinklad
Längd (metrisk):
68.25 mm
75.5 mm
90 mm
118 mm
150 mm
500 mm
1200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 14746901
Brand: SymLine™ 106421
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa röranslutningsstycken ger anslutning till den centrala uppsamlingspunkten. Placera uppsamlingsbehållaren eller behållaren där du vill ha den: rörsystemet kan konfigureras exakt för att passa dina behov!
  • Brett utbud av kopplingar, grenar och grenrör gör att rörsystemet kan anslutas exakt till förhållandena i ditt laboratorium
  • Specifikationer
    Stängningsstorlek 32 mm (f) till 32 mm (m)
    Stängningsfärg Svart
    Design Böjd
    Längd (metrisk) 90 mm
    Inkluderar PTFE-EL Tätningsring och räfflad mutter
    Liner material HDPE-EC
    För användning med (applikation) Anslutningsrör med 32 mm OD
    För användning med (utrustning) Rörsystem med SymLine™ FlexTube och FlexTubePro, kopplingar, fördelare och avstängning
    Diameter (metrisk) Inre 32 mm
    Produkttyp Anslutning för rörsystem