Läs mer
SymLine™ Röranslutningsstycken
Produktkod. 15367439
Change view
Stängningsstorlek:
2 x 32 mm (invändig), 1 x GL25 (utvändig)
3 x 32 mm (f)
3 x GL25 (m)
32 mm (f)
32 mm (f) till 32 mm (m)
32 mm (f) till GL25 (m)
Inkluderar:
Fördelare med 2 fästhål
PTFE-EL Tätningsring och räfflad mutter
Rörförlängning
Design:
Armbåge
Böjd
Grenrör
Rak
T-stycke
Vinklad
Längd (metrisk):
68,25 mm
75,5 mm
90 mm
118 mm
150 mm
500 mm
1200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Inkluderar Design Längd (metrisk) unitSize
15367439 32 mm (f) till GL25 (m) PTFE-EL Tätningsring och räfflad mutter Böjd 90 mm Varje
15514515 32 mm (f) PTFE-EL Tätningsring och räfflad mutter Rak 118 mm Varje
10233090 32 mm (f) till 32 mm (m) PTFE-EL Tätningsring och räfflad mutter Vinklad 150 mm Varje
10754432 32 mm (f) till 32 mm (m) PTFE-EL Tätningsring och räfflad mutter Vinklad 500 mm Varje
14746901 32 mm (f) till 32 mm (m) PTFE-EL Tätningsring och räfflad mutter Böjd 90 mm Varje
15813432 2 x 32 mm (invändig), 1 x GL25 (utvändig) PTFE-EL Tätningsring och räfflad mutter T-stycke 118 mm Varje
13528840 3 x 32 mm (f) PTFE-EL Tätningsring och räfflad mutter T-stycke 118 mm Varje
15844435 3 x GL25 (m) Fördelare med 2 fästhål Grenrör 68,25 mm Varje
15803432 32 mm (f) till GL25 (m) PTFE-EL Tätningsring och räfflad mutter Armbåge 75,5 mm Varje
18686478 32 mm (f) Rörförlängning Rak 1200 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15367439 Leverantör SymLine™ Leverantörsnummer 106456
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa röranslutningsstycken ger anslutning till den centrala uppsamlingspunkten. Placera uppsamlingsbehållaren eller behållaren där du vill ha den: rörsystemet kan konfigureras exakt för att passa dina behov!
  • Brett utbud av kopplingar, grenar och grenrör gör att rörsystemet kan anslutas exakt till förhållandena i ditt laboratorium
  • Specifikationer
    Stängningsstorlek 32 mm (f) till GL25 (m)
    Stängningsfärg Svart
    Design Böjd
    Längd (metrisk) 90 mm
    Inkluderar PTFE-EL Tätningsring och räfflad mutter
    Liner material HDPE-EC
    För användning med (applikation) Anslutningsrör med 32 mm OD
    För användning med (utrustning) Rörsystem med SymLine™ FlexTube och FlexTubePro, kopplingar, fördelare och avstängning
    Diameter (metrisk) Inre 32 mm
    Produkttyp Anslutning för rörsystem