Läs mer
Digi-Sense Typ-T termoelement rörpassningssond, jordad med handtag, minikontakt och kabel
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
- Varje sond kommer med en engångsjusterbar kompressionskoppling i rostfritt stål med en 1/8 tum. NPT behandla.
- Kompressionskopplingar kan hålla upp till 2000 psi en gång installerade.
- Svarstid: 3 sekunder eller mer.
- Glasfiberisolerad kabel idealisk för kontinuerliga högtemperaturmiljöer.
- Typ K- och J-sonder har ICONEL 600-hylsor.
- Typ T-sonder har 316 hylsor av rostfritt stål.
- Varje sond kommer med en färgkodad ANSI minikontakt: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila.
- Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
- Obs: temperaturintervallet är endast för sondens spets.
- Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
- ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
- PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
- Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
- Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C till +260 °C |
| Typ | Termoelementsond |
| För användning med (applikation) | Högtemperaturmiljöer eller tryckkammare |
| Inkluderar | Handtag i rostfritt stål, minikontakt, jordad 6 fot. Kabel |
| Temperatur (engelska) | -328 °F till +500 °F |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 304.8 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22.35 mm |