Läs mer
Brady™ Pipe Markers - med Hållare Fire
Produktkod. 12569737 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12569737 250 mm Paket med 4
1 options
Produktkod. 12569737 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer N002090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 SEK
    164.68 SEK / Paket med 4
    Save 21.32 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Rörmarkörer för rör- och ventilmärkning.
  • Permanent akrylbaserat lim.
Specifikationer
Beskrivning Pipe Markers - Eau sprinkler
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt på rött
Avsluta Glans
Formatera Rulla
Material Polyester
Produkttyp Rörmarkör
Visa text Eau sprinkler
För användning med (applikation) Rör- och ventilmärkning
Etiketter per ark 4
Språk franska
Antal per förpackning 4 markörer/kort
Kvantitet 4 Pk.
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0039 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.099 mm
Mått (L x B) 26 x 250 mm
Längd (engelska) 1,02 harts
Längd (metrisk) 26 mm
Bredd (engelska) 9,84 tum
Bredd (metrisk) 250 mm
Höjd (engelska) 1,02 harts
Höjd (metrisk) 26 mm
Alternativt artikelnummer EAU SPRINKLER 250X26CARD-T1-P4