Läs mer
Brady™ Rörmarkörer - med Hållare Vatten
Produktkod. 12519747
Change view
Visa text:
Eau de chauffe
Eau glacée
Eau pluviale
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visa text unitSize
12519747 Eau glacée Paket med 4
12549747 Eau pluviale Paket med 4
12539747 Eau de chauffe Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12519747 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer N003412
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Certifikat och efterlevnad ROHS Environmental Compliance, EU-direktiv 2002/95/EC
Beskrivning Pipe Markers - Eau glacée
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt på grönt
Avsluta Glans
Material Polyester
Produkttyp Rörmarkör
Visa text Eau glacée
För användning med (applikation) Rör- och ventilmärkning
Etiketter per ark 4
Språk franska
Antal per förpackning 4 markörer/kort
Kvantitet 4 Pk.
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0039 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.099 mm
Mått (L x B) 26 x 250 mm
Längd (engelska) 1,02 harts
Längd (metrisk) 26 mm
Bredd (engelska) 9,84 tum
Bredd (metrisk) 250 mm
Alternativt artikelnummer EAU GLAC ÉE 250X26CARD-T1-P16
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.