Läs mer
Brady™ Rörmarkörer - med Hållare Vatten
Produktkod. 12539747 Handla allt Brady Produkter
Change view
Visa text:
Eau de chauffe
Eau glacée
Eau pluviale
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visa text Förpackningsstorlek
12539747 Eau de chauffe Paket med 4
12519747 Eau glacée Paket med 4
12549747 Eau pluviale Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12539747 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer N003379
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 SEK
    164.68 SEK / Paket med 4
    Save 21.32 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ROHS Environmental Compliance, EU-direktiv 2002/95/EC
Beskrivning Pipe Markers - Eau de chauffe
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt på grönt
Avsluta Glans
Material Polyester
Produkttyp Rörmarkör
Visa text Eau de chauffe
För användning med (applikation) Rör- och ventilmärkning
Etiketter per ark 4
Språk franska
Antal per förpackning 4 markörer/kort
Kvantitet 4 Pk.
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0039 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.099 mm
Mått (L x B) 26 x 250 mm
Längd (engelska) 1,02 harts
Längd (metrisk) 26 mm
Bredd (engelska) 9,84 tum
Bredd (metrisk) 250 mm
Alternativt artikelnummer E.DECHAUFFE250X26CARD-T1-P16