Läs mer
Brady™ Rörmarkörer - med Hållare Vatten
Visa text:
Eau de chauffe
Eau glacée
Eau pluviale
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ROHS Environmental Compliance, EU-direktiv 2002/95/EC |
| Beskrivning | Pipe Markers - Eau glacée |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt på grönt |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Rörmarkör |
| Visa text | Eau glacée |
| För användning med (applikation) | Rör- och ventilmärkning |
| Etiketter per ark | 4 |
| Visa mer |