Läs mer
Pipecuronium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pipecuronium Bromide |
| CAS | 52212-02-9 |
| Molekylformel | C35 H62 N4 O4 . 2 Br |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Piperazinium','4,4'-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-bis(acetyloxy)androstane-2,16-diyl]bis[1,1-dimethyl-','bromide (1:2), Piperazinium','4,4'-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-bis(acetyloxy)androstane-2,16-diyl]bis[1,1-dimethyl-','dibromide (9CI), Arduan, Pipecurium bromide, Pipecuronium bromide, RGH 1106 |
| InChI formel | InChI=1S/C35H62N4O4.2BrH/c1-24(40)42-32-21-26-9-10-27-28(35(26,4)23-31(32)37-15-19-39(7,8)20-16-37)11-12-34(3)29(27)22-30(33(34)43-25(2)41)36-13-17-38(5,6)18-14-36;;/h26-33H,9-23H2,1-8H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1 |
| LEDER | [Br-].[Br-].CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H]([C@@H]4OC(=O)C)N5CC[N+](C)(C)CC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1N6CC[N+](C)(C)CC6 |
| IUPAC-namn | [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-acetyloxy-2,16-bis(4,4-dimethylpiperazin-4-ium-1-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate;dibromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 762.7 |
| Formel vikt | 760.3138 |