Läs mer
ROBU VitraPOR™ Rörledningsfilter
Beskrivning
- Mycket resistent mot de flesta kemikalier och temperaturer upp till 500 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Inkluderar | Röradaptrar |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Porositet | 2 |
| Längd (metrisk) | 230 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |