Läs mer
Brady™ Rörmarkeringar på ett kort
Produktkod. 12559737 Handla allt Brady Produkter
Change view
Visa text:
Azote
Bränsle
CO2
Eau chaude sanitaire
Eau déionisée
Eau froide sanitaire
Helium
Luftkomprimé
Färg:
Svart på gult
Vitt på blått
Vitt på grönt
Vitt på mörkbrunt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Visa text Färg Förpackningsstorlek
12559737 Luftkomprimé Vitt på blått Paket med 5
12589737 CO2 Svart på gult Paket med 5
12579737 Bränsle Vitt på mörkbrunt Paket med 5
12599737 Helium Svart på gult Paket med 5
12569747 Eau chaude sanitaire Vitt på grönt Paket med 5
12529747 Eau déionisée Vitt på grönt Paket med 5
12509747 Azote Svart på gult Paket med 5
12559747 Eau froide sanitaire Vitt på grönt Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12559737 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer N001963
I lager
European Standard Pipemarkers förstärker säkerheten och underlättar underhållet.
  • Rörmärken överensstämmer med RAL europeisk standardfärgkodning, och för farliga ämnen överensstämmer de kemiska symbolerna med europeiska förordningar 1271/2008, 790/2009 och 286/2001.
  • Faro- och farosymboler , om relevanta och nödvändiga, skrivs automatiskt ut på vardera sidan av texten, och signalordet under texten, vilket gör att du inte behöver identifiera lämplig symbol.
  • Markörer är tryckta med en kontrasterande kant i samma färg som texten för bättre synlighet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ROHS Miljööverensstämmelse, EU-direktiv 2002/95/EC, EU-direktiv 67/548 och 88/379
Beskrivning Pipe Markers - Air comprimé
Typ av lim Gummi, Permanent, Tryckkänslig
Färg Vitt på blått
Formatera Kort
Material Polyester
Produkttyp Rörmarkör
Visa text Luftkomprimé
För användning med (applikation) Rör- och ventilmärkning
Etiketter per ark 5
Språk franska
Antal per förpackning 5 markörer/kort
Kvantitet 5 Pk.
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0049 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.124 mm
Bredd (engelska) 5,91 tum.
Bredd (metrisk) 150 mm
Höjd (engelska) 0,47 tum.
Höjd (metrisk) 12 mm
Alternativt artikelnummer AIRCOMPRIM É150X12CARD-T1-P8