Läs mer
Pipemidic Acid Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Pipemidic Acid Isopropyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pipemidic Acid Isopropyl Ester |
| CAS | 2724726-52-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pipemidic Acid Isopropyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H23 N5 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pipemidic Acid Isopropyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23N5O3/c1-4-21-10-13(16(24)25-11(2)3)14(23)12-9-19-17(20-15(12)21)22-7-5-18-6-8-22/h9-11,18H,4-8H2,1-3H3 |
| LEDER | CCN1C=C(C(=O)OC(C)C)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 8-ethyl-5-oxo-2-piperazin-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate |
| Visa mer |