Läs mer
Pipemidic Acid Methyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 30051363
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051363 25 mg
1 options
Produktkod. 30051363 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0401.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pipemidic Acid Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pipemidic Acid Methyl Ester
CAS 80161-83-7
Analyt- eller komponentnamn Pipemidic Acid Methyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H19 N5 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C15H19N5O3/c1-3-19-9-11(14(22)23-2)12(21)10-8-17-15(18-13(10)19)20-6-4-16-5-7-20/h8-9,16H,3-7H2,1-2H3
LEDER CCN1C=C(C(=O)OC)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3
IUPAC-namn methyl 8-ethyl-5-oxo-2-piperazin-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 317.34
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 317.1488 g/mol