Läs mer
Pipemidic Acid Trihydrate, Mikromol™
Beskrivning
Pipemidic Acid Trihydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pipemidic acid trihydrate |
| CAS | 72571-82-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pipemidic acid trihydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H17 N5 O3 . 3 H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Pipemidic Acid Trihydrate, 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid hydrate (1:3), 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid trihydrate, Pipemidic acid trihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N5O3.3H2O/c1-2-18-8-10(13(21)22)11(20)9-7-16-14(17-12(9)18)19-5-3-15-4-6-19;;;/h7-8,15H,2-6H2,1H3,(H,21,22);3*1H2 |
| LEDER | O.O.O.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3 |
| IUPAC-namn | 8-ethyl-5-oxo-2-piperazin-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid;trihydrate |
| Visa mer |