Läs mer
Pipendoxifene hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Pipendoxifene hydrochloride is a selective estrogen receptor modulator (SERM) that can be used for the research of breast cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pipendoxifene hydrochloride |
| CAS | 245124-69-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H33ClN2O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (202.82 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC2=C(N(CC3=CC=C(OCCN4CCCCC4)C=C3)C(C5=CC=C(O)C=C5)=C2C)C=C1.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 493.04 |
| Formel vikt | 493.04 |
| Visa mer |