Läs mer
Pipendoxifene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pipendoxifene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H32N2O3/c1-21-27-19-25(33)11-14-28(27)31(29(21)23-7-9-24(32)10-8-23)20-22-5-12-26(13-6-22)34-18-17-30-15-3-2-4-16-30/h5-14,19,32-33H,2-4,15-18,20H2,1H3 |
| Formel vikt | 456.2413 |
| Procent renhet | >95% |