Läs mer
Pipequaline, MedChemExpress
Produktkod. 16484236
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484236 100 mg 100mg
16455537 5 mg -
16422798 10 mg -
16419486 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16484236 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100140
MedChemExpress Pipequaline (PK 8165) is a partial benzodiazepine receptor agonist with anxiolytic activity.
Pipequaline (PK 8165) is a partial benzodiazepine receptor agonist with anxiolytic activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pipequaline
CAS 77472-98-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H24N2
Kvantitet 100 mg
Synonym PK-8165
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (101.13 mM)
LEDER C1(C2=CC=CC=C2)=NC3=CC=CC=C3C(CCC4CCNCC4)=C1
Molekylvikt (g/mol) 316.44
Formel vikt 316.44
Procent renhet 99.77%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation