Läs mer
Invitrogen™ PiPer™ Pyrofosfat- eller fosfatanalyssats
Produktkod. 10378442
Produkttyp:
Fosfatanalys
Pyrofosfatanalys
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10378442
Brand: Invitrogen™ P22062
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
PiPer Pyrofosfatanalyssatsen tillhandahåller reagenser för fluorogen eller kolorimetrisk detektion så låga som 0,4 μmM (fluorescens) eller 2μ M (absorbans) oorganiskt pyrofosfat (PPi) medan fosfatanalyssatser kan detektera ner till 0,2μ M Pi i renade enzymsystem. Varje kit har tillräckligt för 1000 märkningar.
PiPer Pyrofosfat- och fosfatanalyssatsen tillhandahåller en ultrakänslig analys för att detektera den fluorescerande produkten resorufin. Dessa kit kan användas för att detektera oorganiskt pyrofosfat (PPi) eller fosfat (Pi) i en mängd olika prover eller kan övervaka kinetiken för deras frisättning av en mängd olika enzymer, inklusive DNA/RNA-polymeraser, adenylatcyklas, S-acetylkoenzym A-syntetas, ATPaser, GTPaser,-, photaser-, proteinaser sura/alkaliska fosfataser och fosforylaskinas. Eftersom resorufin har en stark absorption kan denna analys utföras antingen fluorometriskt eller kolorimetriskt.
Nyckelfunktioner inkluderar:
  • Hög känslighet —detekterar låga nivåer av oorganiskt fosfat
  • Mångsidighet— lämplig för ett brett spektrum av applikationer inklusive enzymaktivitetsanalyser
  • Kvantitativa resultat— ger korrekta och reproducerbara resultat
  • Antal märkningar per kit: ~1 000 (100μ L per analysvolym)
  • Detektionsmetod: kolorimetrisk, fluorescens
  • Kompatibilitet: kan användas med både mikroplattläsare och spektrofotometrar
  • Excitations-/emissionsmaxima: 563/587 nm
De PiPer Pyrophosphate Assay Kit tillhandahåller en känslig fluorogen eller kolorimetrisk metod för att detektera så lite som 0,4μ M (fluorescens) eller 2μ M (absorbans) oorganiskt pyrofosfat i en 100μ L analysvolym. Fosfatanalyssatsen detekterar så lite som 0,2μ M Pi (fluorescens) i renade enzymsystem med en 100μ L analysvolym.
Använd PiPer Pyrofosfat- och fosfatanalyssatser för applikationer som anjondetektion, biokemiska toxikologiska analyser, cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, cellulära toxikologiska analyser, läkemedelsupptäckt och -utveckling, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, jonisk homeostas och signalering, fosfatasaktivitet, mål- och elektrodidentifiering och validering.
Absorptionen och fluorescensen av resorufin är pH-beroende. Det finns en pKa vid ~6,0 där absorptionsmaximum skiftar till ~480 nm och fluorescenskvantutbytet är markant lägre. Given Amplex™ Rött reagens är instabilt vid högt pH (> 8,5) och är känslig för ljus, rekommenderar vi att denna reaktion utförs med hjälp av den medföljande reaktionsbufferten (vid optimalt pH ~7,5) för bästa resultat och reagens som hålls skyddade från ljus.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod Kolorimetrisk, fluorescens
För användning med (applikation) Pyrofosfatanalys
För användning med (utrustning) Spektrofotometrar, Mikroplattläsare
Produkttyp Pyrofosfatanalys
Typ av färg Amplex™ Röd
Formatera 96-brunnsplatta
Produktlinje PiPer™
Kvantitet 1000 analyser
Frakt skick Rumstemperatur
Excitation/Emission 563/587 nm