Läs mer
Invitrogen™ PiPer™ Pyrofosfat- eller fosfatanalyssats
Beskrivning
PiPer Pyrofosfat- och fosfatanalyssatsen tillhandahåller en ultrakänslig analys för att detektera den fluorescerande produkten resorufin. Dessa kit kan användas för att detektera oorganiskt pyrofosfat (PPi) eller fosfat (Pi) i en mängd olika prover eller kan övervaka kinetiken för deras frisättning av en mängd olika enzymer, inklusive DNA/RNA-polymeraser, adenylatcyklas, S-acetylkoenzym A-syntetas, ATPaser, GTPaser,-, photaser-, proteinaser sura/alkaliska fosfataser och fosforylaskinas. Eftersom resorufin har en stark absorption kan denna analys utföras antingen fluorometriskt eller kolorimetriskt.
Nyckelfunktioner inkluderar:
- Hög känslighet —detekterar låga nivåer av oorganiskt fosfat
- Mångsidighet— lämplig för ett brett spektrum av applikationer inklusive enzymaktivitetsanalyser
- Kvantitativa resultat— ger korrekta och reproducerbara resultat
- Antal märkningar per kit: ~1 000 (100μ L per analysvolym)
- Detektionsmetod: kolorimetrisk, fluorescens
- Kompatibilitet: kan användas med både mikroplattläsare och spektrofotometrar
- Excitations-/emissionsmaxima: 563/587 nm
De PiPer Pyrophosphate Assay Kit tillhandahåller en känslig fluorogen eller kolorimetrisk metod för att detektera så lite som 0,4μ M (fluorescens) eller 2μ M (absorbans) oorganiskt pyrofosfat i en 100μ L analysvolym. Fosfatanalyssatsen detekterar så lite som 0,2μ M Pi (fluorescens) i renade enzymsystem med en 100μ L analysvolym.
Använd PiPer Pyrofosfat- och fosfatanalyssatser för applikationer som anjondetektion, biokemiska toxikologiska analyser, cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, cellulära toxikologiska analyser, läkemedelsupptäckt och -utveckling, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, jonisk homeostas och signalering, fosfatasaktivitet, mål- och elektrodidentifiering och validering.
Absorptionen och fluorescensen av resorufin är pH-beroende. Det finns en pKa vid ~6,0 där absorptionsmaximum skiftar till ~480 nm och fluorescenskvantutbytet är markant lägre. Given Amplex™ Rött reagens är instabilt vid högt pH (> 8,5) och är känslig för ljus, rekommenderar vi att denna reaktion utförs med hjälp av den medföljande reaktionsbufferten (vid optimalt pH ~7,5) för bästa resultat och reagens som hålls skyddade från ljus.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk, fluorescens |
| För användning med (applikation) | Fosfatanalys |
| För användning med (utrustning) | Spektrofotometrar, Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Fosfatanalys |
| Typ av färg | Amplex™ Röd |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Produktlinje | PiPer™ |
| Kvantitet | 1000 analyser |
| Visa mer |