Läs mer
Piperacetazine, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperacetazine |
| CAS | 3819-00-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Piperacetazine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C24 H30 N2 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, Ketone, 10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperidino]propyl]phenothiazin-2-yl methyl (6CI,7CI,8CI), 10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperidino]propyl]phenothiazin-2-yl methyl ketone, PC 1421, Piperacetazine, Psymod, Quide, SC 9794, 2-Acetyl-10-[3-[4-(beta-hydroxyethyl)piperidino]propyl]phenothiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30N2O2S/c1-18(28)20-7-8-24-22(17-20)26(21-5-2-3-6-23(21)29-24)13-4-12-25-14-9-19(10-15-25)11-16-27/h2-3,5-8,17,19,27H,4,9-16H2,1H3 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC(CCO)CC4)c2c1 |
| Visa mer |