Läs mer
Piperacetazine, MedChemExpress
Produktkod. 16468678
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16468678 10 mg
16461098 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16468678 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1152
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Piperacetazine is an antipsychotic prodrug, used forschizophrenia.
Piperacetazine is an antipsychotic prodrug, used forschizophrenia.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperacetazine
CAS 3819-00-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H30N2O2S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation Ethanol : 50 mg/mL (121.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 6 mg/mL (14.61 mM)
LEDER CC(C(C=C1N2CCCN3CCC(CCO)CC3)=CC=C1SC4=C2C=CC=C4)=O
Molekylvikt (g/mol) 410.57
Formel vikt 410.57
Procent renhet 99.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation