Läs mer
Piperacillin Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperacillin Methyl Ester |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N5O7S/c1-5-27-11-12-28(20(33)19(27)32)23(35)26-14(13-9-7-6-8-10-13)17(30)25-15-18(31)29-16(22(34)36-4)24(2,3)37-21(15)29/h6-10,14-16,21H,5,11-12H2,1-4H3,(H,25,30)(H,26,35)/t14-,15-,16+,21-/m1/s1 |
| Formel vikt | 531.1788 |