Läs mer
Piperacillin sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16478716
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16478716 100 mg
1 options
Produktkod. 16478716 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1286
MedChemExpress Piperacillin sodium is a broad-spectrum β-lactam antibiotic.
Piperacillin sodium is a broad-spectrum β-lactam antibiotic.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperacillin sodium
Fysisk form Solid
CAS 59703-84-3
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H26N5NaO7S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Sodium piperacillin
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (185.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (185.34 mM)
LEDER O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC([C@H](NC(N3C(C(N(CC)CC3)=O)=O)=O)C4=CC=CC=C4)=O)N1C2=O)O[Na]
Molekylvikt (g/mol) 539.54
Formel vikt 539.54
Procent renhet 98.01%