Läs mer
Melford Piperacillin, natriumsalt
Beskrivning
Piperacillin Sodium Salt är utomlands-spektrumβ -laktamantibiotikum.
Piperacillin Sodium Salt är utomlands-spektrumβ -laktamantibiotikum. Piperacillin tillhör klassen penicilliner med utökat spektrum och hämmar syntesen av bakteriell cellvägg. Den uppnår detta genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP), enzymer som är involverade i slutskedet av peptidoglykansyntesen i bakteriecellväggen. Denna interferens resulterar i strukturell instabilitet och eventuell cellys.
Piperacillin natriumsalt kan användas för att studera antibiotikakänslighetsmönster eller som ett selektivt medel i odlingsmedier för att isolera bakterier som är känsliga för detta antibiotikum.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperacillin, Sodium Salt |
| CAS | 59703-84-3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C23H26N5NaO7S |