Läs mer
Piperacillin natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11433652 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433652 10 g 10g
11413652 1 g 1g
11423652 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433652 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215626810
Kemiska identifierare
CAS 59703-84-3
Molekylformel C23H26N5NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 539.54
MDL-nummer MFCD00917471
InChI-nyckel WCMIIGXFCMNQDS-QMJSIVKPSA-M
Synonym Sodium Piperacillin, Pipracil
PubChem CID 23666879
ChEBI CHEBI:8233
LEDER [Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperacillin Sodium Salt
Typ Piperacillin Sodium Salt
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn natrium (2S,5R,6R)-6-[(2S)-2-[(4-etyl-2,3-dioxopiperazin-1-karbonyl)amino]-2-fenylacetamido]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat-2-karboxylat
Formel vikt 539.5
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Piperacillin Sodium Salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Piperacillin SodiumSalt